Description
- Transparent.
- Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier.
- Smaklös.
- Slät polerad innervägg.
- Låg gaspermeabilitet.
- Ej åldrande och icke-oxiderande.
- Hög dielektrisk konstant.
- Potentiell urlakning av mjukgörare.
- Användningsområden
- Syror: Bra
- Alkaliska lösningar: Bra
- Lösningsmedel: Rekommenderas inte
- Tryck: Rättvis
- Vakuum: Bra
- Viskösa medier: Utmärkt
- Sterila medier: Begränsat
- Uppfyller: FDA 21 CFR175.300
- Sterilisering
- Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15psi) och 121 C; slangen °kommer att se mjölkaktig ut.
- Gassterilisering med etylenoxid.
- Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Order Info
DiameterMetricInside
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR175.300 |
| Beskrivning | Färgkod: Grön-Gul |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.4 mm |
| Material | Tygon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.26 mm |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.91 mm |
| För användning med | Pump |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorieapplikationer, 3-stoppsslangar för MS/CA-kassetter |
| Show More |