Läs mer
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stoppsslang
Produktkod. p-8008247
Slangstorlek:
0,13 mm ID, 1,95 mm OD
0,25 mm ID, 2,07 mm OD
0,44 mm ID, 2,26 mm OD
0,57 mm ID, 2,39 mm OD
0,64 mm innerdiameter, 2,46 mm ytterdiameter
1,09 mm ID, 2,81 mm OD
2,54 mm ID, 4,26 mm OD
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10440071
Brand: Ismatec™ 9761912
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Billigt, runt 3-stoppsslangar för allmänna laboratorieapplikationer. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stoppsslang kräver förlängningsslang på både sug- och utloppssidan.
  • Transparent.
  • Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier.
  • Smaklös.
  • Slät polerad innervägg.
  • Låg gaspermeabilitet.
  • Ej åldrande och icke-oxiderande.
  • Hög dielektrisk konstant.
  • Potentiell urlakning av mjukgörare.
  • Användningsområden
    • Syror: Bra
    • Alkaliska lösningar: Bra
    • Lösningsmedel: Rekommenderas inte
    • Tryck: Rättvis
    • Vakuum: Bra
    • Viskösa medier: Utmärkt
    • Sterila medier: Begränsat
  • Uppfyller: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15psi) och 121 C; slangen °kommer att se mjölkaktig ut.
    • Gassterilisering med etylenoxid.
    • Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR175.300
Beskrivning Färgkod: Orange-Blå
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Material Tygon
Total längd (metrisk) 40 cm
Tjocklek (metrisk) 0.91 mm
För användning med (applikation) Allmänna laboratorieapplikationer, 3-stoppsslangar för MS/CA-kassetter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 12 Pcs./Pk.
Motståndsegenskaper Syror, alkalier
Slangstorlek 0,25 mm ID, 2,07 mm OD
Gaspermeabilitet CO2 360, O2 80, N2 40
Begränsningar Potentiell urlakning av mjukgörare.
Färg Genomskinlig
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp 3-stoppsslang