Läs mer
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stoppsslang
Slangstorlek:
0,13 mm ID, 1,95 mm OD
0,25 mm ID, 2,07 mm OD
0,44 mm ID, 2,26 mm OD
0,57 mm ID, 2,39 mm OD
0,64 mm innerdiameter, 2,46 mm ytterdiameter
1,09 mm ID, 2,81 mm OD
2,54 mm ID, 4,26 mm OD
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Transparent.
- Resistent mot nästan alla oorganiska kemikalier.
- Smaklös.
- Slät polerad innervägg.
- Låg gaspermeabilitet.
- Ej åldrande och icke-oxiderande.
- Hög dielektrisk konstant.
- Potentiell urlakning av mjukgörare.
- Användningsområden
- Syror: Bra
- Alkaliska lösningar: Bra
- Lösningsmedel: Rekommenderas inte
- Tryck: Rättvis
- Vakuum: Bra
- Viskösa medier: Utmärkt
- Sterila medier: Begränsat
- Uppfyller: FDA 21 CFR175.300
- Sterilisering
- Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15psi) och 121 C; slangen °kommer att se mjölkaktig ut.
- Gassterilisering med etylenoxid.
- Rekommenderas inte för sterilisering med strålning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR175.300 |
| Beskrivning | Färgkod: Lila-Orange |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Tygon |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.86 mm |
| För användning med (applikation) | Allmänna laboratorieapplikationer, 3-stoppsslangar för MS/CA-kassetter |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 12 Pcs./Pk. |
| Slangstorlek | 2,54 mm ID, 4,26 mm OD |
| Visa mer |