Läs mer
Heidolph™ Tygon (Standard) Slang
Produktkod. 10085751 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Produktkod. 10085751
Brand: Heidolph™ 5256300000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för standardapplikationer. Heidolph™ Tygon™ Standardslangen är tålig och tålig.
  • Giftfri.
  • Icke-oxiderande.
  • God beständighet mot syror, baser och oorganiska medier.
  • Mycket låg gaspermeabilitet.
  • Bra prestandaliv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Material Termoplast
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Tjocklek (engelska) 1,6 mil
För användning med Enkelkanalspumpar
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Icke-steril
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Maximalt tryck 0,7/1,7 bar
Produkttyp Slangar