Läs mer
Heidolph™ Tygon (Standard) Slang
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
7,9 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Beskrivning
- Giftfri.
- Icke-oxiderande.
- God beständighet mot syror, baser och oorganiska medier.
- Mycket låg gaspermeabilitet.
- Bra prestandaliv.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,8 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Tjocklek (engelska) | 1,6 mil |
| För användning med | Enkelkanalspumpar |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Höjd (metrisk) | 8,8 m vatten |
| Maximalt tryck | 0,7/1,7 bar |
| Visa mer |