Läs mer
Heidolph™ Tygon™ (Standard) Slang
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
6,3 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
9,8 mm
11,3 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Beskrivning
- Ej giftig, ej oxiderande.
- God beständighet mot syror, baser och oorganiska medier
- Mycket låg gaspermeabilitet, bra livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,8 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9,8 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 2.5 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Maximalt tryck | Kontinuerlig/kort tid 0,8/1,8 bar |