Läs mer
Heidolph™ Tygon™ Slang
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Användning: För standardapplikationer
- Funktioner
- Ej giftig, ej oxiderande
- God beständighet mot syror, baser och oorganiska medier
- Mycket låg gaspermeabilitet, bra livslängd
- Material: Termoplastisk mjuk PVC, transparent
- Uppfyller standarderna: FDA (21 CFR 177.2601) och GLP
- Temperaturområde: -50 till +75 °C
- Sterilisering: Kan autoklaveras i 30 min. vid 1 bar och °120 C (materialet kan ändra färg) eller med etylenoxid
- Begränsning: Segregering av mjukgörare är möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4,8 mm |
| Material | Termoplast |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 1 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinlig |
| Maximalt tryck | 0,5 till 1,5 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 75 °C |