Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ Ultra Soft Slang
Produktkod. 13143603
Diameter (engelska) Inre:
0,12 tum
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 13143603
Brand: Saint Gobain Life Sciences ADK00007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna genomskinliga slang för applikationer som kräver maximal draperbarhet och veckmotstånd. Tygon™ Ultra Soft Slangen motstår vridning och kollaps, även i komplexa laboratorieuppställningar.
  • Ultramjuk och flexibel
  • Fungerar bra vid låga temperaturer
  • Utmärkt för användning i pumpapplikationer med lågt vridmoment
  • Beständig mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Godkänd enligt FDA 21CFR, 175.300 för applikationer i kontakt med livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,12 tum
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.24 m
Min. Driftstemperatur (engelska) -67 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -55 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 16 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 125,6 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 52 °C
Produkttyp Slangar