Läs mer
TyK2-IN-2, MedChemExpress
Beskrivning
TyK2-IN-2 (Compoud 18) is a potent and selective TYK2 inhibitor with IC50s of 7 nM, 0.1 μM and 0.05 μM for TYK2 JH2, IL-23 and IFNα, respectively. TyK2-IN-2 also inhibits phosphodiesterase 4 (PDE4) with an IC50 of 62 nM. TyK2-IN-2 can be used for the research of inflammatory and autoimmune diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TyK2-IN-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2098466-94-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H18N6O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (80.55 mM) |
| LEDER | CNC1=CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=NN3C1=NC=C3C(N)=O |
| Visa mer |