missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tyk2-IN-5, MedChemExpress

Produktkod. 16485376
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485376 100 mg
16484518 10 mg
16453116 25 mg
16450827 50 mg
16417237 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16485376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111745

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tyk2-IN-5 (compound 6) is a highly potent, selective and orally active Tyk2 inhibitor and targets the JH2 domain, with a Ki of 0.086 nM for Tyk2 JH2 and an IC50 of 25 nM for IFNα. Highly effective in inhibiting IFNγ production in a rat pharmacodynamics model and fully efficacious in a rat adjuvant arthritis model.

Tyk2-IN-5 (compound 6) is a highly potent, selective and orally active Tyk2 inhibitor and targets the JH2 domain, with a Ki of 0.086 nM for Tyk2 JH2 and an IC50 of 25 nM for IFNα. Highly effective in inhibiting IFNγ production in a rat pharmacodynamics model and fully efficacious in a rat adjuvant arthritis model.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tyk2-IN-5
CAS 1797432-62-2
Färg Light Green
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19FN8O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 43.33 mg/mL (99.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(NC2=NN3C(C(NC)=C2)=NC=C3C(N[C@H]4[C@@H](F)C4)=O)=CC=CN1C5=CC=CC=N5
Molekylvikt (g/mol) 434.43
Formel vikt 434.43
Procent renhet 98.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.