Läs mer
Tylosin 3-Acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tylosin 3-Acetate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H79NO18/c1-14-34-32(23-60-47-44(59-13)43(58-12)39(54)27(5)62-47)19-24(2)15-16-33(52)25(3)20-31(17-18-50)41(26(4)35(64-30(8)51)21-36(53)65-34)67-46-40(55)38(49(10)11)42(28(6)63-46)66-37-22-48(9,57)45(56)29(7)61-37/h15-16,18-19,25-29,31-32,34-35,37-47,54-57H,14,17,20-23H2,1-13H3/b16-15+,24-19+/t25-,26+,27-,28-,29+,31+,32-,34-,35-,37+,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46+,47-,48-/m1/s1 |
| Formel vikt | 957.5297 |