Läs mer
Tylosin B (Desmycosin) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmycosin |
| CAS | 11032-98-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmycosin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C39 H65 N O14 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Desmycosin (6CI,8CI), Oxacyclohexadecane, tylosin deriv., 4A-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)tylosin, Demycarosyltylosin, Tylosin B |
| InChI formel | InChI=1S/C39H65NO14/c1-11-29-26(19-50-39-37(49-10)36(48-9)33(46)24(6)52-39)16-20(2)12-13-27(42)21(3)17-25(14-15-41)35(22(4)28(43)18-30(44)53-29)54-38-34(47)31(40(7)8)32(45)23(5)51-38/h12-13,15-16,21-26,28-29,31-39,43,45-47H,11,14,17-19H2,1-10H3/b13-12+,20-16+/t21-,22+,23-,24-,25+,26-,28-,29-,31+,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38+,39-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]3OC)\C |
| Visa mer |