Läs mer
Tylosin D, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tylosin D |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C46H79NO17/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35/h14-15,18,24-30,32-33,35-45,48,50,52-55H,13,16-17,19-22H2,1-12H3/b15-14+,23-18+/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-/m1/s1 |
| Formel vikt | 917.5348 |