Läs mer
Tylosin tartrate, 94%
Produktkod. 15414969
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414969 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15414969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62633.06
Request Bulk or Custom Format
Makrolid antibiotika
Det används som ett antibakteriellt medel. Denna förening har visat sig vara effektiv in vitro mot Staphylococcus intermedius och känsliga mykoplasmaorganismer. Även om många antibiotika tenderar att undertrycka immunsystemet, har makrolidantibiotika rapporterats förstärka immunsystemet när de används i kycklingmodeller. Studier tyder på att kronisk exponering för denna förening kan ha en negativ effekt på andningsorganen. För kalkoner - för behandling av infektiös synovit och bihåleinflammation. Det är också effektivt för behandling av ileitis, dysenteri och nekrotisk enterit hos svin. Det används framgångsrikt som en förebyggande åtgärd vid stresstillstånd som vaccinationer, transporter och andra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som ett antibakteriellt medel. Denna förening har visat sig vara effektiv in vitro mot Staphylococcus intermedius och känsliga mykoplasmaorganismer. Även om många antibiotika tenderar att undertrycka immunsystemet, har makrolidantibiotika rapporterats förstärka immunsystemet när de används i kycklingmodeller. Studier tyder på att kronisk exponering för denna förening kan ha en negativ effekt på andningsorganen. För kalkoner - för behandling av infektiös synovit och bihåleinflammation. Det är också effektivt för behandling av ileitis, dysenteri och nekrotisk enterit hos svin. Det används framgångsrikt som en förebyggande åtgärd vid stresstillstånd som vaccinationer, transporter och andra.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Endast för forskning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-54-5
Molekylformel C50H83NO23
Molekylvikt (g/mol) 1066.198
MDL-nummer MFCD00070094
InChI-nyckel ICVKYYINQHWDLM-HYHSIFHGSA-N
Synonym Pharmasin; [R-(R'R')]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
PubChem CID 131673832
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra syra;2-[(4R,5S,6S,7R,9R,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxi-4 -(dimetylamino)-3-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-16-etyl-4-hydroxi-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxi-3,4-dimeto
LEDER CCC1C(C=C(C=CC(=O)C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)C)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)C)COC4C(C(C(C(O4)C)O)OC)OC.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tylosin tartrate
Typ Tylosin Tartrate
Fysisk form Pulver
Färg Grädde till vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 1066.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.