Läs mer
Tylosintartratfritt basalternativ (1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30396707
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30396707 1 mL
1 options
Produktkod. 30396707 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT07281X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tylosin tartrate
CAS 74610-55-2
Molekylformel C46H77NO17.C4H6O6
Kvantitet 1 mL
Synonym Tylosin (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Tylosin [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Oxacyclohexadecane, tylosin deriv., Pharmasin, Tylan Injectable, Tylan Soluble, Tylosin tartrate, Tylosin Tartrate
InChI formel InChI=1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
LEDER CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra; 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-16-etyl-4-hydroxy-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimetoxi-6-metyloxan-2-yl]oxymetyl]-5,9,13-trimetyl-2,10-dioxo-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 1066.19
Formel vikt 1065.5356
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Tylosin tartrate 1 mg/mL