Läs mer
Tylosin tartrat salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 17640897 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17640897 1 g
17650897 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17640897 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219345401
Kemiska identifierare
CAS 74610-55-2
Molekylformel C46H77NO17·C4H6O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tylosin tartrate salt
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 1066.2
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tylosin Tartrate Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tylosin Tartrate Salt