Beskrivning
Anmärkningar om ansökan:
Tylosin används ofta inom veterinärmedicin och används för att studera:
- proteinsyntes på nivån av 50S-ribosomen
- förebyggande av abscess på implantatstället hos nötkreatur
- dispositionskinetik och Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis-infektioner
Användningsdeklaration:
- Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
- Antibiotika
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tylosin Tartrate Salt |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 74610-55-2 |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 1052.17 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- tylosin tartarate salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: tylosin tartarate salt