Läs mer
Tyloxapol, MedChemExpress
Produktkod. 16472309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16472309 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16472309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1068
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Tyloxapol (Triton WR1339) is a nonionic liquid polymer of the alkyl aryl polyether alcohol type, used as a surface active stabilizer. Tyloxapol (Triton WR1339) is used to induce hyperlipidemia in animals.
Tyloxapol (Triton WR1339) is a nonionic liquid polymer of the alkyl aryl polyether alcohol type, used as a surface active stabilizer. Tyloxapol (Triton WR1339) is used to induce hyperlipidemia in animals.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyloxapol
Färg Colorless
CAS 25301-02-4
Fysisk form Viscous Liquid
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel (C15H21O(C2H4O)m)n
Synonym Triton WR1339
Löslighetsinformation H2O : 120 mg/mL (Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL
Kvantitet 1 g
LEDER [H]OCCOC1=C(CC)C=C(C(CC(C)(C)C)(C)C)C=C1C.[6].[=].[<].[5].[8].[n].[m].[_].[=].[m].[n]