Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp Q-CLASSIC-90 Vingdörrar
Produktkod. p-8259003 Handla allt asecos Produkter
Change view
Antal hyllor:
3
6
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Vikt (metrisk):
480,50 kg
537 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor Färg Vikt (metrisk) unitSize
15950496 3 Antracitgrå, Varning Gul 480,50 kg Varje
15980526 6 Antracitgrå, ljusgrå 537 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15950496 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3000104033640
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
  • Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, säkerhetselement monterade utanför förvaringsfacket för ökat skydd mot korrosion, rep- och slagtålig yta, lätt att rengöra
  • Enkel hantering med komfort: dörrar stannar i valfritt läge, självstängande i händelse av brand
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrering i befintligt låssystem möjlig) och låslägesindikator (röd/grön)
  • Enkel transport: integrerad transportbas med avtagbar, valfri baskåpa
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till ett tekniskt frånluftssystem, snurrande hjul i frånluftsgaller som indikator på tillräcklig teknisk ventilation
  • Brandmotstånd 90 minuter
  • Typtestad enligt EN 14470-1
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
  • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (135 mm hög), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 615 mm
Djup (metrisk) interiör 522 mm
Beskrivning Warning Yellow doors
Mått (D x B x H) Inredning 522 x 1050 x 1647 mm
Mått (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1953 mm
Höjd (metrisk) interiör 1647 mm
Modell Q90.195.120
Antal dörrar 2
Antal hyllor 3
Typ av hylla Brickhylla
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 480,50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1193 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1050 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Höjd (metrisk) öppning 90 mm
Material Stål
Produkttyp Förvaringsskåp för brandfarliga ämnen