Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp S-CLASSIC-90
Produktkod. p-7163276 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x hylla, 1 x perforerad insats (285 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x brickhylla, 1 x perforerad insats (135 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats (185 mm), 1 x 33 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats (370 mm), 1 x 22 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats (380 mm), 1 x 33 liters bottensump (pulverlackerad stålplåt)
Färg:
Gult
Varning Gul
ljusgrå
Höjd (metrisk) Exteriör:
1298 mm
1968 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15922786
Brand: asecos™ 3012100133744
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i en befintlig låssystem möjligt)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 2 x hylla, 1 x perforerad insats (285 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 616 mm
Djup (metrisk) interiör 524 mm
Mått (D x B x H) Inredning 524 x 1050 x 1072 mm
Mått (D x B x H) 616 x 1196 x 1298 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1298 mm
Höjd (metrisk) interiör 1072 mm
Modell S90.129.120
Antal dörrar 2
Antal hyllor 3
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 337 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1196 mm
Bredd (metrisk) Interiör 1050 mm
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp