Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaringsskåp V-CLASSIC-90
Handla allt asecos Produkter
Inkluderar:
Per dörr: 1 x brickhylla med förvaringslåda (pulverlackerad stålplåt), 3 x brickhylla metallfri, 4 x perforerad insats (PP), 1 x bottensump (PE)
Per dörr: 4 x brickhylla, 4 x perforerad insats (PP), 1 x bottensump (polyeten)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Funktion/konstruktion
- Speciell brandbeständig konstruktion: Den speciella, helt brandsäkra konstruktionen av Type 90 MULTIRISK-skåpet erbjuder för första gången möjligheten till brandskyddad förvaring av frätande och giftiga farliga ämnen
- Skåpet säkerställer därmed inte bara säker förvaring av olika farliga material i den dagliga verksamheten, utan ger också maximalt skydd för användare och räddningsstyrkor vid brand.
- Låsning: För att skydda mot obehörig användning kan skåpet låsas säkert
- Den integrerade röd/gröna indikatorn visar snabbt låsstatus
- Skåpet kan integreras i befintliga låssystem genom att byta ut profilcylindern på plats
- Bekväm överblick och åtkomst: Skåpsanvändaren är helt obegränsad när det gäller att bestämma vilka typer av farligt material som ska förvaras i de två förvaringsfacken
- Båda vertikala lådorna kan användas lika tack vare ventilationskonceptet och enhetlig inredningsutrustning
- Metallfria lagringsnivåer: Varje förvaringsnivå är utrustad med en brickhylla av kemikaliebeständig PE och kan när som helst justeras verktygsfritt i höjdled av kunden
- Polyetenbrickorna är lätta att ta bort, t.ex. för rengöring eller vid läckage
- Optimal integration och användning av utrymme: Den utrymmesbesparande förvaringslösningen med hög förvaringsvolym är optimalt lämpad för montering intill dragskåp med en bredd på endast 60 cm och ett djup på 86 cm.
- Teknisk ventilation: Ångor av farligt material fångas upp på varje lagernivå i skåpet och kan sugas ut direkt via de integrerade luftkanalerna redo för anslutning (NW 75) till ett tekniskt avgassystem
- Eventuell bildning av explosiv atmosfär eller skadliga ångor förhindras säkert
Certifikat
- Brandmotstånd 90 minuter
- Typtestad enligt EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
- CE-konformitet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel |
| Konfiguration | Per Door: 4 x tray shelf, 4 x perforated insert (PP), 1 x bottom collecting sump (polyethylene) |
| Depth (engelska) Interiör | 306,69 tum. |
| Mått (D x B x H) Inredning | 779 x 506 x 1750 mm |
| Mått (D x B x H) | 860 x 600 x 1966 mm |
| Dörr stil | Vertikal låda |
| För användning med (applikation) | För obegränsad lagring av en mängd olika farliga material i arbetsområden |
| Höjd (engelska) Interiör | 688,98 tum. |
| Inkluderar | Per dörr: 4 x brickhylla, 4 x perforerad insats (PP), 1 x bottensump (polyeten) |
| Bärande kapacitet | 30 kg |
| Visa mer |