Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
- Enkel hantering med komfort: dörrstopp i valfritt läge, självstängande vid brand
- Användarvänlig: tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren, insidan av skåpet helt synlig
- Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
- Brandmotstånd 90 minuter
- typtestad i enlighet med EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
- CE-konformitet
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, CE-kompatibel |
| Djup (metrisk) Exteriör | 574 mm |
| Beskrivning | Säkerhetsförvaring under bänkskåp UB-T-90 modell UB90.060.059.TR, ljusgrå (RAL 7035), inredningsutrustning med 1 x perforerad insats (rostfritt stål), 1 x bottensump (rostfritt stål) |
| Mått (D x B x H) Inredning | 452 x 470 x 502 mm |
| Mått (D x B x H) | 574 x 593 x 600 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 600 mm |
| Inkluderar | Skåp och inredningsutrustning |
| Bärande kapacitet | 75 kg |
| Show More |