Läs mer
asecos™ Typ 90 Säkerhetsförvaring under bänkskåp UB-T-90
Produktkod. p-7227861 Handla allt asecos Produkter
Mått (D x B x H):
502 x 593 x 600 mm
600 x 593 x 800 mm
502 x 1102 x 600 mm
600 x 1102 x 800 mm
Dörr stil:
Högerhängd, Vinge
Vänsterhängd, Vinge
Antal dörrar:
1
2
Inkluderar:
(1) hylla, (1) perforerad insats (rostfritt stål), (1) bottensump (rostfritt stål)
(1) hylla, (1) perforerad insats, (1) bottensump (pulverlackerad stålplåt)
(1) hylla, (1) perforerad insats, (1) bottensump (rostfritt stål)
(1) låda max. invändig höjd (plåt pulverlackerad (elektriskt ledande))
(1) perforerad insats, (1) bottensump (pulverlackerad stålplåt)
(1) perforerad insats, (1) bottensump (rostfritt stål)
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15938132
Brand: asecos™ 3048300133766
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
  • Enkel hantering med komfort: dörrar stannar i valfritt läge, självstängande i händelse av brand
  • Användarvänlig: tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren, insidan av skåpet helt synlig
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Certifikat
  • Brandmotstånd: 90 minuter
  • Typtestad enligt EN 14470-1
  • DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
  • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Depth (engelska) Interiör 15,04 tum.
Djup (metrisk) Exteriör 502 mm
Djup (metrisk) interiör 382 mm
Mått (D x B x H) Inredning 470 x 382 x 502 mm
Mått (D x B x H) 502 x 593 x 600 mm
Dörr stil Vänsterhängd, Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av brandfarliga ämnen i arbetsområden
Höjd (engelska) Interiör 19,76 tum.
Höjd (metrisk) Exteriör 600 mm
Höjd (metrisk) interiör 502 mm
Inkluderar (1) hylla, (1) perforerad insats, (1) bottensump (pulverlackerad stålplåt)
Bärande kapacitet 30 kg (standardhylla)/75 kg (gallerhylla)
Modell UB90.060.059.050.T
Antal dörrar 1
Antal hyllor 1
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Vanlig
Vikt (engelska) 229 lb.
Vikt (metrisk) 104 kg
Bredd (engelska) Interiör 18.50 tum.
Bredd (metrisk) Exteriör 593 mm
Bredd (metrisk) Interiör 470 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 19,76 tum.
Höjd (engelska) Exteriör 23,62 tum.
Material Gips
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp under bänk
Bredd (engelska) Exteriör 23.35 tum.