Läs mer
Marsh Bellofram Typ 91 miniatyrluftregulator
Produktkod. 15126754 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk) mätare:
29,46 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) mätare unitSize
15126754 29,46 mm Varje
1 options
Produktkod. 15126754 Leverantör Marsh Bellofram Leverantörsnummer 6882636
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågpris typ 91 miniatyrluftregulator med självavlastande ventiler ger utmärkt stabilitet och repeterbarhet.
  • Använd med ren, torr luft.
  • Idealisk för gasblandning, ventiloperationer och kalibreringsställ.
  • Dessa tryckregulatorer är designade för exakt reglering av lufttrycket i rör, kärl och processledningar.
  • Regulatorer upprätthåller konstant tryck genom att tillhandahålla hög noggrannhet, precisionskontroll och maximal stabilitet under de mest ogynnsamma förhållanden.
  • Regulatorer har hög noggrannhet tryckreglering upp till± 0,1 %, en servostyrd kontrollmekanism för tryckstabilitet och startstabilitet som återgår till utgångsinställning efter en lång stilleståndstid.
  • Låsmutter förhindrar oavsiktlig justering av trycket.
  • Enheten kan monteras in-line eller panelmonterad.
Specifikationer
Beskrivning Subminiatyrregulator 0 till 5 psig; 1/16 tum. NPT(F)
Typ Gasregulator
För användning med (utrustning) Cylinder
Material Mässing
Diameter (metrisk) mätare 29,46 mm