Läs mer
Macherey-Nagel™ Typ N18 genomskinlig skruvhals Headspace-flaskor
Handla allt Macherey-Nagel ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.5 mm |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Hals stil | Huvudutrymme med skruvhals |
| Antal per förpackning | 100 |
| Förpackningstyp | 100 pack |
| Basstil | Rund |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Höjd (metrisk) | 46 mm |