Läs mer
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Produktkod. 16404987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16404987 50 mg
1 options
Produktkod. 16404987 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0073
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH regulates human immune function and inhibits tumor growth via binding to the opioid receptor.
Specifikationer
Renhet 98.07%
CAS 58569-55-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 573.66 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin