missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TYR-PRO TFA Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TYR-PRO TFA Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O4.C2HF3O2/c15-11(8-9-3-5-10(17)6-4-9)13(18)16-7-1-2-12(16)14(19)20;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,11-12,17H,1-2,7-8,15H2,(H,19,20);(H,6,7)/t11-,12-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 392.1195 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?