Läs mer
MedChemExpress Tyr-Somatostatin-14
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.78% |
| CAS | 58100-03-1 |
| Innehåll och lagring | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Molekylvikt (g/mol) | 1801.05 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (55.52 mM∣Need ultrasonic) |