Läs mer
Tyramin, 97 %
Produktkod. 10581191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581191 5 g Glasflaska 5g
10666532 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10581191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140610050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-67-2 | C8H11NO | 137,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-67-2
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00008193
InChI-nyckel DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCN)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyramine
Namnnotering 97%
Smältpunkt 158.0°C to 163.0°C
Färg Brun till gul
Kokpunkt 175.0°C to 181.0°C (8.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2CH2NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/95mL (15°C). Other solubilities: 1g/10mL boiling alcohol, sparingly soluble in benzene and xylene, soluble in ethanol
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tyramine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.