Läs mer
Tyramine hydrochloride, 98%
Produktkod. 11494893
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494893 25 g 25g
11484893 5 g 5g
11404903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12220.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-19-5 | C8H12ClNO | 173.64 g/mol
Reagens för fluorescensenzymimmunanalys
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-19-5
Molekylformel C8H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 173.64
MDL-nummer MFCD00012901
InChI-nyckel RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)fenol;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyramine hydrochloride
Smältpunkt 271°C to 274°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3627058
Merck Index 14,9835
Formel vikt 173.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.