Läs mer
Tyraminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10587942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10587942 25 g Glasflaska 25g
10036000 5 g Glasflaska 5g
10423575 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10587942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422380250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tyraminhydroklorid, CAS # 60-19-5, är hydrokloridsaltet av tyramin, en biogen amin som härrör från aminosyran tyrosin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Tyramin är en naturligt förekommande monoamin som härrör från dekarboxyleringen av aminosyran tyrosin som används i mänskliga och ryggradslösa nervsystem
  • Tyramin syntetiseras och frigörs från neuroner och fungerar som en neuromodulator vid bindning till tyraminreceptorer
  • Tyramin har visat sig påverka immunsystemet och det kardiovaskulära systemet hos människor
Användningsområden
  • Tyramin kan användas för att bilda tyramidkonjugat, som kan användas som ett signalförstärkningsreagens i immunfluorescensanalyser
  • Tyramin-hyaluronsyrakonjugat kan användas för att bilda biologiskt nedbrytbara hydrogeler, med användbarhet i läkemedelsleverans och vävnadsteknik
  • Tyramin är användbart för laboratoriestudier av neuronal stimulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-19-5
Molekylformel C8H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 173.64
MDL-nummer MFCD00012901
InChI-nyckel RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
LEDER [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyramine hydrochloride
Smältpunkt 271°C to 274°C
Färg Vitt
Kokpunkt 269°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2CH2NH2·HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)fenol;hydroklorid
Formel vikt 173.65
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tyramine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tyramine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.