Läs mer
Tyraminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Tyramin är en naturligt förekommande monoamin som härrör från dekarboxyleringen av aminosyran tyrosin som används i mänskliga och ryggradslösa nervsystem
- Tyramin syntetiseras och frigörs från neuroner och fungerar som en neuromodulator vid bindning till tyraminreceptorer
- Tyramin har visat sig påverka immunsystemet och det kardiovaskulära systemet hos människor
Användningsområden
- Tyramin kan användas för att bilda tyramidkonjugat, som kan användas som ett signalförstärkningsreagens i immunfluorescensanalyser
- Tyramin-hyaluronsyrakonjugat kan användas för att bilda biologiskt nedbrytbara hydrogeler, med användbarhet i läkemedelsleverans och vävnadsteknik
- Tyramin är användbart för laboratoriestudier av neuronal stimulering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tyramine hydrochloride |
| Smältpunkt | 271°C to 274°C |
| Färg | Vitt |
| Kokpunkt | 269°C |
| Förlust vid torkning | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | HOC6H4CH2CH2NH2·HCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.