Läs mer
Tyramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tyramine hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H |
| Formel vikt | 173.0607 |