Läs mer
Tyramine, LoGiCal
Beskrivning
Tyramin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tyramine |
| CAS | 51-67-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tyramine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10 H,5-6,9H2 |
| LEDER | NCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminoetyl)fenol |
| Visa mer |