Läs mer
Tyramine, MedChemExpress
Produktkod. 16463419
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16463419 1 g
1 options
Produktkod. 16463419 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW007606
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyramine
CAS 51-67-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H11NO
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (242.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.26 mg/mL (38.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1=C(C=CC(=C1)O)CCN
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation