Läs mer
Tyrosine kinase inhibitor, MedChemExpress
Produktkod. 16486677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16486677 5 mg
1 options
Produktkod. 16486677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10421
MedChemExpress Tyrosine kinase inhibitor is a potent tyrosine kinase inhibitor.
Tyrosine kinase inhibitor is a potent tyrosine kinase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyrosine kinase inhibitor
CAS 1021950-26-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H31FN6O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (78.42 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C=C1)F)C2(CC2)C(NC3=CC=C(C=C3)OC4=C5C(NC(C(NCCN6CCOCC6)=O)=C5)=NC=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 586.61
Formel vikt 586.61
Procent renhet 99.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease