Läs mer
Tyrosin (L-Tyrosin), LoGiCal
Produktkod. 30458807
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458807 10 mg
1 options
Produktkod. 30458807 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0634.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Analyt- eller komponentnamn L-Tyrosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Levodopa Imp. B (EP), Tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, L-Tyrosine, Tyrosine, L-, (-)-alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, (S)-alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-phenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-4-hydroxy-, (S)-, L-(-)-Tyrosine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, p-Tyrosine, SKF-L-2620, Levodopa Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 181,0739 g/mol