Läs mer
Tyrosin, Mikromol™
Produktkod. 17949674
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17949674 250 mg
1 options
Produktkod. 17949674 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0634.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tyrosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Analyt- eller komponentnamn L-Tyrosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Levodopa Imp. B (EP), Tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, L-Tyrosine, Tyrosine, L-, (-)-alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, (S)-alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-phenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-4-hydroxy-, (S)-, L-(-)-Tyrosine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, p-Tyrosine, SKF-L-2620, Levodopa Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 181,0739 g/mol