Läs mer
Tyrosol, MedChemExpress
Produktkod. 16489086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489086 100 mg
1 options
Produktkod. 16489086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0474
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyrosol
CAS 501-94-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H10O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (723.80 mM)
LEDER OCCC1=CC=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.16
Procent renhet 98.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation