Läs mer
Tyrphostin 23, MedChemExpress
Produktkod. 16422797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16422797 50 mg -
16406718 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422797 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15644
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H6N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 186.17
Formel vikt 186.17
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease