Läs mer
Tyrphostin 23, TRC
Produktkod. 30449431
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30449431 250 mg
1 options
Produktkod. 30449431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT923000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Molekylformel C10 H6 N2 O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
LEDER Oc1ccc(C=C(C#N)C#N)cc1O
IUPAC-namn 2-[(3,4-dihydroxyfenyl)metyliden] propandinitril
Molekylvikt (g/mol) 186.17
Formel vikt 186.0429