Läs mer
Tyrphostin 25, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tyrphostin 25 |
| CAS | 118409-58-8 |
| Molekylformel | C10 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2O3/c11-4-7(5-12)1-6-2-8(13)10(15)9(14)3-6/h1-3,13-15H |
| LEDER | Oc1cc(C=C(C#N)C#N)cc(O)c1O |
| IUPAC-namn | 2-[(3,4,5-trihydroxyphenyl)methylidene]propanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.17 |
| Formel vikt | 202.0378 |