Läs mer
Tyrphostin A23, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483099
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483099 5 mg 5mg
15493099 10 mg 10mg
15403109 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15483099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60308.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent hämmare av EGF-receptorkinasaktivitet
Tyrfostin hämmar proteintyrosinkinas och blockerar den EGF-beroende autofosforyleringen av receptorn. Inhibitorerna kan binda till EGF-receptorkinasdomänen med olika affiniteter. Det hämmar också PDGFR-kinas. Tyrfostin A23 har använts för att hämma agonist-inducerad GP IIb-IIIa-aktivering i permeabiliserade blodplättar och i andra studier för att blockera kalciumkanalströmmar i vaskulära glatta muskelceller. . Tyrfostin A23 kan också hämma internaliseringen av (125)I-transferrin i Heb7a-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tyrfostin hämmar proteintyrosinkinas och blockerar den EGF-beroende autofosforyleringen av receptorn. Inhibitorerna kan binda till EGF-receptorkinasdomänen med olika affiniteter. Det hämmar också PDGFR-kinas. Tyrfostin A23 har använts för att hämma agonist-inducerad GP IIb-IIIa-aktivering i permeabiliserade blodplättar och i andra studier för att blockera kalciumkanalströmmar i vaskulära glatta muskelceller. . Tyrfostin A23 kan också hämma internaliseringen av (125)I-transferrin i Heb7a-celler.
Löslighet Löslig
i DMSO, etanol eller
DMF
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118409-57-7
Molekylformel C10H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.17
MDL-nummer MFCD00133899
InChI-nyckel VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrphostin 23, tyrphostin a23, 3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, tyrphostin ag18, tyrphostin rg50810, unii-rv0gcd31oj, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 2-3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, alpha-cyano-3,4-dihydroxy cinnamonitrile, propanedinitrile,2-3,4-dihydroxyphenyl methylene
PubChem CID 2052
IUPAC-namn 2-[(3,4-dihydroxifenyl)metyliden]propandinitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=C(C#N)C#N)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyrphostin A23
Färg Brun till gul
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Soluble in DMSO, ethanol, or DMF
Formel vikt 186.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.