Läs mer
Tyrfostin A23, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tyrfostin hämmar proteintyrosinkinas och blockerar den EGF-beroende autofosforyleringen av receptorn. Inhibitorerna kan binda till EGF-receptorkinasdomänen med olika affiniteter. Det hämmar också PDGFR-kinas. Tyrfostin A23 har använts för att hämma agonist-inducerad GP IIb-IIIa-aktivering i permeabiliserade blodplättar och i andra studier för att blockera kalciumkanalströmmar i vaskulära glatta muskelceller. . Tyrfostin A23 kan också hämma internaliseringen av (125)I-transferrin i Heb7a-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tyrfostin hämmar proteintyrosinkinas och blockerar den EGF-beroende autofosforyleringen av receptorn. Inhibitorerna kan binda till EGF-receptorkinasdomänen med olika affiniteter. Det hämmar också PDGFR-kinas. Tyrfostin A23 har använts för att hämma agonist-inducerad GP IIb-IIIa-aktivering i permeabiliserade blodplättar och i andra studier för att blockera kalciumkanalströmmar i vaskulära glatta muskelceller. . Tyrfostin A23 kan också hämma internaliseringen av (125)I-transferrin i Heb7a-celler.
Löslighet Löslig
i DMSO, etanol eller
DMF
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tyrphostin A23 |
| Färg | Brun till gul |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Lösligt i DMSO, etanol eller DMF |
| Formel vikt | 186.17 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.