Läs mer
Tyrphostin A9, 98+%
Produktkod. 15435329
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435329 50 mg 50mg
15425329 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63058.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Selektiv hämmare av PDGF-receptor tyrosinkinas | CAS: 10537-47-0 | C18H22N2O | 282,387 g/mol
Selektiv hämmare av PDGF-receptortyrosinkinas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10537-47-0
Molekylformel C18H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 282.387
MDL-nummer MFCD00209853
InChI-nyckel MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrphostin a9, malonoben, tyrphostin 9, malonoben ansi, caswell no. 291aa, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, unii-87te8mrs65, tyrphostin 9/ag-9, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, epa pesticide chemical code 537200
PubChem CID 5614
ChEBI CHEBI:82168
IUPAC-namn 2-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxifenyl)metyliden]propandinitril
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=C(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyrphostin A9
Färg Gult
Kvantitet 50 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 282.39
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.