Läs mer
Tyrphostin AG 1024, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(3-Bromo-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl)methylene]propanedinitrile |
| CAS | 65678-07-1 |
| Molekylformel | C14H13BrN2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AG 1024, AGS 200, [[3-Bromo-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methylene]propanedinitrile, 2-[[3-Bromo-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methylene]propanedinitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BrN2O/c1-14(2,3)11-5-9(4-10(7-16)8-17)6-12(15)13(11)18/h4-6,18H,1-3H3 |
| LEDER | BrC1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(/C=C(C#N)\C#N)=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-bromo-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzylidene)malononitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.17 |
| Formel vikt | 304.02 |