missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tyrphostin AG 1478, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tyrphostin AG 1478 |
| CAS | 175178-82-2 |
| Molekylformel | C16H14ClN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | InSolution AG 1478 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20) |
| LEDER | COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.75 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?