Läs mer
Tyrphostin AG 528, MedChemExpress
Beskrivning
Tyrphostin AG 528 is an inhibitor of EGFR and ErbB2 with IC50s of 4.9 and 2.1 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tyrphostin AG 528 |
| CAS | 133550-49-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tyrphostin B66 AG 528 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (81.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)N2CCC3=CC=CC=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.32 |
| Visa mer |