Läs mer
Tyrfostin B46, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424249
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424249 10 mg 10mg
15434249 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61704.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Hämmare av EGF-receptorkinasaktivitet
Hämmare av EGF-receptorkinasaktivitet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133550-34-2
Molekylformel C19H18N2O3
Molekylvikt (g/mol) 322.364
MDL-nummer MFCD00209865
InChI-nyckel GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
Synonym tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
PubChem CID 5353390
IUPAC-namn (Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxifenyl)-N-(3-fenylpropyl)prop-2-enamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyrphostin B46
Färg Gult
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 322.36
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.