Läs mer
Fisherbrand™ Tyvek™ Cat III overall
Produktkod. 16346525 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16346525 3X-large
16396515 Liten
16306525 Intermediär
16316525 Betydande
16326525 X-large
16336525 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16346525
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand Tyvek™ Cat III-huvoveraller tillverkade av ett mjukt nonwoven-tyg av polyeten som erbjuder en bra balans mellan skydd och komfort. Genom att ge adekvat barriärskydd av typ 5 och 6 förblir de genomsläppliga för både luft och fukt.
  • Ger mer skydd än motsvarande SMS plagg
  • Mer robust än mikroporösa filmer
  • Robust men ändå lätt (mindre än 180 g/plagg)
  • Elastiskt ansikte, handleder, midja och vrister
  • Antistatisk behandling på utsidan
  • Sydda yttre sömmar i gult för visuell identifiering och differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 3X-large
Material Polyeten
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Storlek (metrisk) bröst 124 till 132 cm